GF97640185
Polycarbonate
(PC), film, thickness 0.25 mm, size 300 × 300 mm, translucent white 82728
Synonym(e):
CT301326
Empfohlene Produkte
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 976-401-85
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)