SYNF67241L
Synthware™ pressure equalizing addition funnel with PTFE stopcock in equalizing line
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, stopcock: PTFE
Synonym(e):
Synthware F67241L, addition funnel
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41121809
NACRES:
NB.51
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F67241L
Kapazität
1000 mL
1000 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
With straight bore PTFE stopcock in pressure equalizing line, graduated.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)