SYNF184100
Synthware™ powder funnel
joint: ST/NS 24/40, top diam. 100 mm
Synonym(e):
Synthware F184100, glass powder funnel
Empfohlene Produkte
Verbindung
joint: ST/NS24/40
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware F184100
Oberteil Durchm.
100 mm
Allgemeine Beschreibung
Funnels have 60° side angle and a standard taper inner joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)