Merck
SYNC381740
Synthware chromatography column with reservoir, spherical joint and PTFE stopcock
100 mL, joint: ST/NS 35/20, I.D. × L 13.4 mm × 457 mm
Synonym(e):
Synthware C381740, glass chromatograpy column
About This Item
UNSPSC-Code:
23151816
NACRES:
NB.51
Verbindung
joint: ST/NS35/20
Qualität
for chromatography
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware C381740
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
13.4 mm × 457 mm
Kapazität
100 mL
Allgemeine Beschreibung
With 35/20 spherical joint.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)