Merck
SLW4980-500
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
500 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4980-50
About This Item
UNSPSC-Code:
41121804
NACRES:
NB.43
Materialien
Pyrex flask
flat bottom
Verbindung
joint neckNARROW-NECK
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
heavy duty
Verpackung
pack of 6 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 4980-500
Höhe
176 mm
Grundkörper AD
101 mm
Kapazität
500 mL
500 mL
Hals ID
31 mm
Stopfengröße
31
Fitting
narrow neck
Allgemeine Beschreibung
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)