BR37489
BRAND® volumetric flask BLAUBRAND® USP
capacity 250 mL, joint: 14/23, polypropylene stopper
Synonym(e):
BLAUBRAND®, USP, Volumetric flasks
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber
borosilicate glass 3.3 flask
polypropylene stopper
Verbindung
joint ST/NS neck14/23
joint: 14/23
Leistungsmerkmale
class A DE-M marking. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate.
DE-M marking
Verpackung
pack of 2 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 37489
Kapazität
250 mL
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR37489-2EA | 4061831846201 |