Merck
SLW4516/80D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 80 mm
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 4516/80D
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
clear
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
4516/80D
SciLabware
Fitting
80 mm
Allgemeine Beschreibung
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 °C
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)