Merck
SLW1471/08M
Pyrex® Crystallizing dish, flat bottom with spout
300 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1471/08M
About This Item
UNSPSC-Code:
41121812
NACRES:
NB.43
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1471/08M
Durchm. × H
95 mm × 55 mm
Kapazität
300 mL
Allgemeine Beschreibung
  • Complies to DIN 12338
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Suitable for use up to 400°C
  • Chemically and thermally resistant
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SLW1471/08M-10EA4061832437217