SLW1200/12D
Pyrex® Kjeldahl flask
plain neck
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1200/12D
Empfohlene Produkte
Materialien
Pyrex flask
round bottom
single-neck
Leistungsmerkmale
plain neck
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
1200/12D
SciLabware
Höhe
325 mm
Kolbendurchm.
101 mm
Kapazität
500 mL
500 mL
Hals ID × AD
30 mm × 34 mm
Allgemeine Beschreibung
- Suitable for the determination of nitrogen etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Withstands high temperatures
- Resistant to chemical corrosion
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Used for the determination of nitrogen by the Kjeldahl method•
Rechtliche Hinweise
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)