SLW1132/15
Pyrex® Erlenmeyer flask, graduated, ground socket
joint: 29/32, capacity 250 mL
Synonym(e):
Pyrex, SciLabware 1132/15
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
flat bottom
Verbindung
joint neck29/32
joint: 29/32
Beschreibung
ground joint
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
graduated
without cap
Verpackung
pack of 10 ea
Hersteller/Markenname
SciLabware 1132/15
Kapazität
250 mL
Durchmesser
85 mm
Allgemeine Beschreibung
- Erlenmeyer flasks with high quality Quickfit® ground glass socket
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for highest resistance to thermal shock and chemical corrosion
- White enamel graduations and marking spot
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)