Merck
S480193
2-(AMINO-PH)-7-(2,4-DI-ME-PH-AZO)-6-HO-NAPHTHO(2,1-D)THIAZOLE-8-SULFONIC ACID,NA
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C25H19N4NaO4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
526.572
MDL-Nummer: