Merck
R429686
N-[(1E,3E,5E)-5-(3-METHYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-OXAZOLIDIN-5-YLIDENE)-1,3-PENTADIENYL]-N-(4-METHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Lineare Formel:
C18H18N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.42
MDL-Nummer: