Merck
299324
Sigma-Aldrich
Glycin-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
H215N13CH2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
77.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)/i1+1,3+1
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-ZKDXJZICSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)