QBD11815
DBCO-TFP ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
ester
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OC1=C(F)C(F)=CC(F)=C1F)CCCC(N2C(C=CC=C3)=C3C#CC(C=CC=C4)=C4C2)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)