Merck
QBD11385
Sigma-Aldrich
Carboxyfluorescein-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C164H294N3O64P
Molekulargewicht:
3363.04
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reagent type: fluorescent-labelling reagent
Funktionelle Gruppe
phospholipid
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Carboxyfluorescein-dPEG ®₂₄-amido-dPEG ®₂₄-DSPE is a micelle building block with a hydrophilic dPEG spacer attached to a carboxyfluorescein fluorescent dye.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)