Wichtige Dokumente
689807
O-(2-Azidoethyl)-O′-methylpolyethylenglykol
PEG average Mn 2,000
Synonym(e):
α-Methoxy-ω-azido-PEG, Methoxypolyethylen-glycol-azid, PEG-Azid, mPEG Azide
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
2000
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
PEG average Mn 2,000
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
mp (Schmelzpunkt)
45-52 °C
Ω-Ende
azide
α-Ende
methoxy
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Devising biomaterial scaffolds that are capable of recapitulating critical aspects of the complex extracellular nature of living tissues in a threedimensional (3D) fashion is a challenging requirement in the field of tissue engineering and regenerative medicine.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
689807-1G | 4061826680643 |
689807-250MG | 4061833474297 |