Merck
QBD10996
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-amido-dPEG ®12-NHS ester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C46H68N2O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
937.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
NACRES:
NA.22
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Pegylations
reagent type: cross-linking reagent
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(OCC1C2=C(C3=C1C=CC=C3)C=CC=C2)NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON4C(CCC4=O)=O)=O
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fmoc-N-amido-dPEG ®₁₂-NHS ester can be used to introduce a dPEG linker and NHS ester during peptide synthesis.
Rechtliche Hinweise
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)