Wichtige Dokumente
QBD10954
Bis-dPEG®13-NHS ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: homobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(ON1C(CCC1=O)=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON2C(CCC2=O)=O)=O
InChI
1S/C38H64N2O21/c41-33-1-2-34(42)39(33)60-37(45)5-7-47-9-11-49-13-15-51-17-19-53-21-23-55-25-27-57-29-31-59-32-30-58-28-26-56-24-22-54-20-18-52-16-14-50-12-10-48-8-6-38(46)61-40-35(43)3-4-36(40)44/h1-32H2
InChIKey
OVDFFVRBNAHLOH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)