Wichtige Dokumente
QBD10314
MAL-dPEG®24-NHS ester
Synonym(e):
Polyethylene glycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
InChI
1S/C62H111N3O31/c66-57(5-8-64-58(67)1-2-59(64)68)63-7-10-73-12-14-75-16-18-77-20-22-79-24-26-81-28-30-83-32-34-85-36-38-87-40-42-89-44-46-91-48-50-93-52-54-95-56-55-94-53-51-92-49-47-90-45-43-88-41-39-86-37-35-84-33-31-82-29-27-80-25-23-78-21-19-76-17-15-
InChIKey
GRDUWUCYIIEBIS-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)