Wichtige Dokumente
QBD10513
Azido-dPEG®12-acid
Synonym(e):
Polyethylene glycol, alpha-(2-azidoethyl)-omega-(2-carboxyethoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>90%
Form
solid or viscous liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
Polymerarchitektur
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])=O
InChI
1S/C27H53N3O14/c28-30-29-2-4-34-6-8-36-10-12-38-14-16-40-18-20-42-22-24-44-26-25-43-23-21-41-19-17-39-15-13-37-11-9-35-7-5-33-3-1-27(31)32/h1-26H2,(H,31,32)
InChIKey
DYFODOGACDHUBQ-UHFFFAOYSA-N
Leistungsmerkmale und Vorteile
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)