Wichtige Dokumente
778923
N-Boc-4-Pentyn-1-Amin
≥95% (GC)
Synonym(e):
4-Pentinyl-carbaminsäure-tert.-butylester, N-Boc-5-amino-1-pentin, tert.-Butyl-(4-pentinyl)-carbamat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (GC)
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: click chemistry
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC#C
InChI
1S/C10H17NO2/c1-5-6-7-8-11-9(12)13-10(2,3)4/h1H,6-8H2,2-4H3,(H,11,12)
InChIKey
JTPJJKZSKWNWKK-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)