Merck
P58200
Sigma-Aldrich
syn-2-Pyridinaldoxim
≥99%
Synonym(e):
(E)-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, (E)-2-Pyridylaldoxime, [C(E)]-2-Pyridinecarboxaldehyde oxime, syn-2-Pyridine aldoxime, syn-Pyridin-2-aldoxime
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (lit.)
SMILES String
O\N=C\c1ccccn1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-3-1-2-4-7-6/h1-5,9H/b8-5+
InChIKey
MTFJSAGADRTKCI-VMPITWQZSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1