Wichtige Dokumente
P3406
Pentadecan
≥99%
Synonym(e):
n-Pentadecane
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
7.4 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 91.6 °C)
Assay
≥99%
Expl.-Gr.
6.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
270 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8-10 °C (lit.)
Dichte
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
InChIKey
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?