NRS5600IPV8
Norell® valved 5 mm NMR tubes for intermediate pressure
frequency 600 MHz, L 8 in., thin wall
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass tube
Leistungsmerkmale
thin wall
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Norell S-5-600-IPV-8
Parameter
10.5 bar max. pressure (150 psi) (1050 kPa, medium wall)
14 bar max. pressure (200 psi) (1400 kPa, heavy wall)
600 MHz frequency
7 bar max. pressure (100 psi) (700 kPa, thin wall)
Länge
8 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)