Wichtige Dokumente
N10845
3-Nitrobenzaldehyd
ReagentPlus®, 99%
Synonym(e):
3-Nitrobenzaldehyde, 3-Nitrobenzenecarboxaldehyde, 3-Nitrophenylcarboxaldehyde, 5-Nitrobenzaldehyde, m-Nitrobenzaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
99%
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H5NO3/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-5H
InChIKey
ZETIVVHRRQLWFW-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?