MP150105
MakroPor, silicon membrane
thickness 50 μm, pore diameter 1 μm, pore size 1.5 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 5 pieces
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 5 pieces
Größe
10 mm × 10 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
1 μm pore diameter
1.5 μm (interpore distance)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)