MP12001010
MakroPor, silicon membrane
thickness 50 μm, pore diameter 2.5 μm, pore size 4.2 μm (interpore distance), size 10 mm × 10 mm, pkg of 10 pieces
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
FZ single crystal Si
Pore geometry: trigonal arrangement
Verpackung
pkg of 10 pieces
Größe
10 mm × 10 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
2.5 μm pore diameter
4.2 μm (interpore distance)
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)