Wichtige Dokumente
M26615
4′-Methylacetophenon
95%
Synonym(e):
Methyl-p-tolylketon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.533 (lit.)
bp
226 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
22-24 °C (lit.)
Dichte
1.004 g/mL at 20 °C
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H10O/c1-7-3-5-9(6-4-7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
InChIKey
GNKZMNRKLCTJAY-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?