I0320810
Iohexol-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
5-(Acetylamino)-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-1,3-benzoldicarboxamid, 5-Acetylamino-N,N′-bis-(2,3-dihydroxypropyl)-2,4,6-triiod-isophthalamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
iohexol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1c(c(c(c(c1C(=O)NCC(O)CO)I)C(=O)NCC(O)CO)I)NC(=O)C
InChI
1S/C16H20I3N3O7/c1-6(25)22-14-12(18)9(15(28)20-2-7(26)4-23)11(17)10(13(14)19)16(29)21-3-8(27)5-24/h7-8,23-24,26-27H,2-5H2,1H3,(H,20,28)(H,21,29)(H,22,25)
InChIKey
BHCBLTRDEYPMFZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)