Wichtige Dokumente
L2009
Lävulinsäure
98%
Synonym(e):
4-Oxopentansäure, 4-Oxovaleriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
1 mmHg ( 102 °C)
Assay
98%
bp
245-246 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
30-33 °C (lit.)
Dichte
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)2-3-5(7)8/h2-3H2,1H3,(H,7,8)
InChIKey
JOOXCMJARBKPKM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
It can also be used in:
- The preparation of catalytic composite to synthesize 5-hydroxymethylfurfural and furfural.
- The synthesis of a commercial fragrance, fraistone.
- The synthesis of pyrrolidone derivatives via reductive amination.
- The total synthesis of mycobacterial arabinogalactan.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
208.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?