L031180
Activator 42®
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade
Synonym(e):
5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-1H-tetrazol-Lösung, 5-[3,5-Bis(trifluormethyl)phenyl]-2H-tetrazol-Lösung, Activator 42® Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Typ
for DNA synthesis
Produktlinie
Proligo Reagents
Lagerbedingungen
dry at room temperature
Konzentration
70-77 g/L (Activator 42 content, titration)
Verunreinigungen
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Farbe
clear
Kompatibilität
configured for MerMade
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
SMILES String
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2n[nH]nn2)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6N4/c10-8(11,12)5-1-4(7-16-18-19-17-7)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17,18,19)
InChIKey
KKJFZIQEWZVVIV-UHFFFAOYSA-N
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
The activator reacts with the amidite group to form a highly reactive intermediate. The intermediate then forms an internucleotide bond with the detritylated 5′hydroxyl group of the growing oligonucleotide chain.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F
Flammpunkt (°C)
5 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
L031180-6X200ML | 4061838079244 |