JRD0271
4-Fluoro-2-(1H-pyrazol-5-yl)phenol
AldrichCPR
Empfohlene Produkte
Form
solid
SMILES String
Oc1ccc(F)cc1-c2ccn[nH]2
InChI
1S/C9H7FN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChIKey
QKAHKTLLEHWJPY-UHFFFAOYSA-N