Merck
JKA3106
Sigma-Aldrich
mPEG5K
average MN 5,000, Phosphate
Synonym(e):
Methoxy Polyethylene Glycol Phosphate, Polyethylene glycol
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2CH2O)nCH2CH2OPO(OH)2
UNSPSC-Code:
51171641
NACRES:
NA.23
Produktbezeichnung
mPEG5K-Phosphate, average Mn 5000
Form
solid
Mol-Gew.
average Mn 5000
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Rechtliche Hinweise
Product of JenKem Technology
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)