HAM79433
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 4.1 mm
Synonym(e):
Anion Exchange Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hamilton® HPLC anion exchange column, PRP-X100, 10 μm, I.D. × L 4.1 mm × 250 mm
Materialien
PSDVB/Trimethylammonium packing
Hersteller/Markenname
Hamilton
Verpackung
1 ea of
Parameter
5000 psi pressure
Methode(n)
HPLC: suitable
ID × L
4.1 mm × 250 mm
Matrix
polymeric
Partikelgröße
10 μm
Porengröße
100 Å
pH-Wert
1-13
Trenntechnik
anion exchange
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)