Wichtige Dokumente
H13001
5-Hexen-2-one
99%
Synonym(e):
Allylaceton
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH2CH2CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.14
Beilstein:
1699137
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
Dichte
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
InChIKey
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?