Merck
558060
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-5-Hexen-2-ol
97%
About This Item
Lineare Formel:
CH2=CHCH2CH2CH(OH)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −15.0°, c = 1% in chloroform
Brechungsindex
n20/D 1.4320 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
Dichte
0.828 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
hydroxyl
SMILES String
C[C@@H](O)CCC=C
InChI
1S/C6H12O/c1-3-4-5-6(2)7/h3,6-7H,1,4-5H2,2H3/t6-/m1/s1
InChIKey
LNPNXWKVAFKIBX-ZCFIWIBFSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
110.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
43.33 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)