Wichtige Dokumente
GF99346045
Kupfer
powder, 150 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99%
Synonym(e):
CU006025
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 993-460-45
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
2000 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF99346045-1EA | 4061821112507 |