GF99246561
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
980mm rod, 3mm diameter, extruded
Synonym(e):
MG017910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 992-465-61
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)