Merck
GF98650592
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), film, thickness 0.028 mm, size 50 × 50 mm, oriented uni-axially oriented
Synonym(e):
FV301251
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 986-505-92
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.028 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)