GF06160171
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), granule, 5 mm nominal granule size, weight 500 g, condition additive free polymer
Synonym(e):
FV306300
Empfohlene Produkte
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 061-601-71
Gewicht
500 g
Nominale Korngröße
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)