Merck
GF98025891
Phosphor bronze
powder, Cu94%/Sn 6%, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alloy pre-cursor
Synonym(e):
CU056010
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 980-258-91
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
150 (micron)
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF98025891-1EA4061821153494