Wichtige Dokumente
GF95830230
Niob
foil, thickness 0.30 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.9%
Synonym(e):
Columbium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 958-302-30
Widerstandsfähigkeit
13-16 μΩ-cm, 20°C
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.30 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2468 °C (lit.)
Dichte
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChIKey
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF95830230-1EA | 4061821040404 |
GF95830230-2EA | 4061821040411 |
GF95830230-10EA | 4061821040398 |
GF95830230-5EA | 4061821040428 |