GF93807658
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
1000mm rod, 20mm diameter
Synonym(e):
AL017920
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 938-076-58
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93807658-1EA | 4061825412924 |
GF93807658-2EA | 4061829979096 |