Merck
Z100625
Sigma-Aldrich
Closing cap for male-joint
joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC-Code:
41104812
NACRES:
NB.43
Verbindung
joint: ST/NS14/20
Allgemeine Beschreibung
Schliffhülse schließt das Ende des Kugelrohrs und vermeidet Verschütten des Destillats.
Rechtliche Hinweise
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)