Wichtige Dokumente
GF93788252
Platin
wire reel, 0.5m, diameter 0.01mm, wollaston, 99.9%
Synonym(e):
Platinum, PT005109
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.9%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 937-882-52
Widerstandsfähigkeit
10.6 μΩ-cm, 20°C
bp
3827 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1772 °C (lit.)
Dichte
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChIKey
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF93788252-1EA | 4061825339412 |