Wichtige Dokumente
KN8971930000
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., disposable N-51A glass
frequency 100 MHz, L 7 in., pack of 25 ea
Synonym(e):
897193-0000
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass tube
colorless tube
Leistungsmerkmale
neck thread push fit
caps included but not attached
Verpackung
pack of 25 ea
Hersteller/Markenname
Kimble® 897193-0000
Parameter
100 MHz frequency
Länge
7 in.
Röhrchendurchm.
5 mm
Wandstärke
0.38 mm
Allgemeine Beschreibung
Caps are included but not attached.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Manufactured from borosilicate glass 3.3
- Polyethylene caps included but not attached
- OD 5 mm
- Wall thickness 0.381 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)