Merck
GF93598161
Kobalt
rod, 3.0 mm diameter, purity 99.9%, length 500 mm
Synonym(e):
CO007905
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Co
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.93
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Assay
99.9%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 935-981-61
Widerstandsfähigkeit
6.24 μΩ-cm, 20°C
Länge
500 mm
Durchmesser
3.0 mm
bp
2900 °C (lit.)
Dichte
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Co]
InChI
1S/Co
InChIKey
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)