GF21811340
Iron-Nickel-Cobalt alloy, Fe63Ni32Co5
200mm rod, 10mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FK177910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 218-113-40
L × Durchm.
200 mm × 10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)