GF28358051
Iron-Nickel-Cobalt alloy, Fe63Ni32Co5
500mm rod, 10mm diameter, as drawn
Synonym(e):
FK177910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 283-580-51
L × Durchm.
500 mm × 10 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)