Merck
GF93322010
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
0.5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
PT025130
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 933-220-10
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF93322010-1EA4061825457277